Läs mer
Tocris Bioscience™ GW 280264X
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18706166
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18706166
Brand: Tocris Bioscience™ 7030/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent ADAM10 and ADAM17 inhibitor
GW 280264X is a potent ADAM (A Disintegrin and Metalloproteinase) 17 and ADAM10 inhibitor (IC50 values of 8 nM and 11.5 nM, respectively). It inhibits constitutive and PMA-inducible CX3CL1 shedding and increases adhesive properties in CX3CL1 transfected cells (IC50 = 1 μM in COS-7 and ECV-304 cells). GW 280264X treatment in mice significantly improves functional recovery after spinal cord injury.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylmethyl N-[(5 S)-5-[[(2 R,3 S)-3-(formylhydroxyamino)-2-(2-methylpropyl)-1-oxohexyl]amino]-6-oxo-6-(2-thiazolylamino)hexyl]carbamate
CAS 866924-39-2
Kvantitet 50 mg
Mål Synthetic Metalloprotease Inhibitors
Molekylformel C28H41N5O6S
Renhet 0.98