Läs mer
GW 4064, MedChemExpress
Produktkod. 16498058
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16498058 10 mg
16487836 100 mg
16440528 5 mg
16411316 200 mg
16403987 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16498058 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY50108
MedChemExpress GW 4064 is a potent FXR agonist with an EC50 of 65 nM.
GW 4064 is a potent FXR agonist with an EC50 of 65 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GW 4064
CAS 278779-30-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H22Cl3NO4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (230.27 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 100 mg/mL (184.22 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=CC(/C=C/C2=CC=C(C=C2Cl)OCC3=C(ON=C3C4=C(Cl)C=CC=C4Cl)C(C)C)=C1)O
Molekylvikt (g/mol) 542.84
Formel vikt 542.84
Procent renhet 98.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death