missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
GW 4064, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GW 4064 |
| CAS | 278779-30-9 |
| Molekylformel | C28 H22 Cl3 N O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H22Cl3NO4/c1-16(2)27-21(26(32-36-27)25-22(29)7-4-8-23(25)30)15-35-20-12-11-18(24(31)14-20)10-9-17-5-3-6-19(13-17)28(33)34/h3-14,16H,15H2,1-2H3,(H,33,34)/b10-9+ |
| LEDER | CC(C)c1onc(c1COc2ccc(\C=C\c3cccc(c3)C(=O)O)c(Cl)c2)c4c(Cl)cccc4Cl |
| IUPAC-namn | 3-[(E)-2-[2-chloro-4-[[3-(2,6-dichlorophenyl)-5-propan-2-yl-1,2-oxazol-4-yl]methoxy]phenyl]ethenyl]benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 542.84 |
| Formel vikt | 541.0614 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?