Läs mer
Tocris Bioscience™ GW 441756
Beskrivning
Potent, selective inhibitor of the NGF receptor tyrosine kinase A (TrkA) (IC50 = 2 nM). Displays > 100-fold selectivity over a range of other kinases.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GW 441756 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 275.31 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.311 |