Läs mer
GW 501516, MedChemExpress
Produktkod. 16494188
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16494188 10 mg -
16480537 50 mg -
16476907 5 mg -
16425156 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16494188 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10838
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress GW 501516 (GW 1516) is a PPARδ agonist with an EC50 of 1.1 nM.
GW 501516 (GW 1516) is a PPARδ agonist with an EC50 of 1.1 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GW 501516
CAS 317318-70-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H18F3NO3S2
Kvantitet 10 mg
Synonym GW 1516 GSK-516
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (220.51 mM)
LEDER OC(COC1=CC=C(C=C1C)SCC2=C(N=C(S2)C3=CC=C(C=C3)C(F)(F)F)C)=O
Molekylvikt (g/mol) 453.5
Formel vikt 453.5
Procent renhet 97.24%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death