Läs mer
GW 501516, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GW 501516 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18F3NO3S2/c1-12-9-16(7-8-17(12)28-10-19(26)27)29-11-18-13(2)25-20(30-18)14-3-5-15(6-4-14)21(22,23)24/h3-9H,10-11H2,1-2H3,(H,26,27) |
| Formel vikt | 453.068 |
| Procent renhet | >95% |