missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GW 5074, MedChemExpress

Produktkod. 16480387
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16480387 50 mg
16446747 5 mg
16434038 10 mg
16415026 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16480387 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10542

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress GW 5074 is a potent and selective c-Raf inhibitor with IC50 of 9 nM, and has no effect on the activities of JNK1/2/3, MEK1, MKK6/7, CDK1/2, c-Src, p38 MAP, VEGFR2 or c-Fms.

GW 5074 is a potent and selective c-Raf inhibitor with IC50 of 9 nM, and has no effect on the activities of JNK1/2/3, MEK1, MKK6/7, CDK1/2, c-Src, p38 MAP, VEGFR2 or c-Fms.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material GW 5074
CAS 220904-83-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H8Br2INO2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (191.96 mM)
LEDER O=C1NC2=C(/C1=C/C3=CC(Br)=C(C(Br)=C3)O)C=C(C=C2)I
Molekylvikt (g/mol) 520.94
Formel vikt 520.94
Procent renhet 98.64%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.