Läs mer
Tocris Bioscience™ GW 542573X
Beskrivning
Activator of small-conductance Ca2+-activated K+ channels (KCa2); selective for KCa2.1 (EC50 = 8.2 μM in HEK293 cells expressing hKCa2.1) with the profile hKCa2.1 > hKCa2.2 = hKCa2.3 > hKCa3.1 (IK).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GW 542573X |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 364.44 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 364.442 |