Läs mer
Tocris Bioscience™ GW 6471
Beskrivning
PPARα antagonist (IC50 = 0.24 μM). Enhances the binding affinity of the PPARα ligand-binding domain to the co-repressor proteins SMRT and NCoR.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GW 6471 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 619.67 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 619.685 |