Läs mer
GW 7647, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-((4-(2-(((Cyclohexylamino)carbonyl)(4-cyclohexylbutyl)amino)ethyl)phenyl)thio)-2-methylpropanoic Acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H46N2O3S/c1-29(2,27(32)33)35-26-18-16-24(17-19-26)20-22-31(28(34)30-25-14-7-4-8-15-25)21-10-9-13-23-11-5-3-6-12-23/h16-19,23,25H,3-15,20-22H2,1-2H3,(H,30,34)(H,32,33) |
| Formel vikt | 502.3229 |