Läs mer
GW 766994, MedChemExpress
Beskrivning
GW 766994 (GW 994) is an orally active and specific chemokine receptor-3 (CCR3) antagonist. GW 766994 has the potential for asthma and eosinophilic bronchitis research.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GW 766994 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 408303-43-5 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H24Cl2N4O3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | GW 994 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 56 mg/mL (124.07 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |