missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ GW 788388

Produktkod. 18085312
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18085312 50 mg
18004322 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18085312 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3264/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Potent and selective inhibitor of TGF-βRI

Potent inhibitor of transforming growth factor-β type I receptor (ALK5) (IC50 values are 18 and 93 nM for ALK5 binding and for TGF-β cellular assay respectively). Inhibits esophageal squamous cell carcinoma (ESCC)-induced neoangiogenesis. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 452342-67-5
Molekylformel C25H23N5O2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material GW 788388
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 425.48
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 425.49
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.