Läs mer
Tocris Bioscience™ GW 803430
Beskrivning
Selective melanin-concentrating hormone receptor 1 (MCH1) antagonist (IC50 = 9.3 nM). Displays antiobesity and antidepressant-like effects in rats and mice. Orally active.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GW 803430 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 481.99 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 481.995 |