Läs mer
GW 9662, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15486999
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15486999 10 mg 10mg
15496999 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15486999 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65634.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1407.60 SEK
    1128.65 SEK / 10mg
    Save 278.95 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
En irreversibel PPAR→ antagonist
En irreversibel PPAR-antagonist
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22978-25-2
Molekylformel C13H9ClN2O3
Molekylvikt (g/mol) 276.676
MDL-nummer MFCD01215270
InChI-nyckel DNTSIBUQMRRYIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-nitrobenzanilide, 2-chloro-5-nitro-n-phenyl-benzamide, 2-chloro-5-nitro-n-4-phenylbenzamide, 2-chloro-5-nitrophenyl-n-benzamide, tocris-1508, spectrum5_001989, lopac-m-6191, d00acx, d05thb, dsstox_cid_20723
PubChem CID 644213
ChEBI CHEBI:79993
IUPAC-namn 2-klor-5-nitro-N-fenylbensamid
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=C(C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GW 9662
Färg Vitt
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 276.68
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • GW 9662
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloro-5-nitrobenzanilide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.