Läs mer
GW0742, MedChemExpress
Beskrivning
GW0742 is a potent PPARβ and PPARδ agonist, with an IC50 of 1 nM for human PPARδ in binding assay, and EC50s of 1 nM, 1.1 μM and 2 μM for human PPARδ, PPARα, and PPARγ, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GW0742 |
| CAS | 317318-84-6 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H17F4NO3S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | GW610742 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (72.11 mM) |
| LEDER | O=C(O)COC1=CC=C(SCC2=C(C)N=C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C(F)=C3)S2)C=C1C |
| Molekylvikt (g/mol) | 471.49 |
| Visa mer |