Läs mer
GW0742, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GW0742 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H17F4NO3S2/c1-11-7-14(4-6-17(11)29-9-19(27)28)30-10-18-12(2)26-20(31-18)13-3-5-15(16(22)8-13)21(23,24)25/h3-8H,9-10H2,1-2H3,(H,27,28) |
| Formel vikt | 471.0586 |
| Procent renhet | >95% |