missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
GW182 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-28702AF750
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
GW182 Polyclonal antibody specifically detects GW182 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
| GW182 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| CAG repeat protein 26, CAGH26FLJ22043, DKFZp666E117, EMSY interactor protein, Glycine-tryptophan protein of 182 kDa, GW182 autoantigen, GW182GW1, KIAA1460EDIE, MGC75384, Protein GW1, TNRC6, trinucleotide repeat containing 6, trinucleotide repeat containing 6A, trinucleotide repeat-containing gene 6A protein | |
| The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1225 and 1275 of human glycine-tryptophan protein of 182 kDa (GW182) using the numbering given in entry NP_055309.2 (GeneID 27327). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Alexa Fluor 750 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 27327 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering