Läs mer
GW1929, MedChemExpress
Produktkod. 16453486
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16453486 25 mg -
16432807 50 mg -
16429277 5 mg 5mg
16416728 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16453486 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15655
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress GW1929 is a potent PPAR-γ agonist, with a pKi of 8.84 for human PPAR-γ, and pEC50s of 8.56 and 8.27 for human PPAR-γ and murine PPAR-γ, respectively.
GW1929 is a potent PPAR-γ agonist, with a pKi of 8.84 for human PPAR-γ, and pEC50s of 8.56 and 8.27 for human PPAR-γ and murine PPAR-γ, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GW1929
CAS 196808-24-9
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H29N3O4
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 35 mg/mL (70.63 mM)
LEDER O=C(O)[C@H](CC1=CC=C(C=C1)OCCN(C)C2=NC=CC=C2)NC3=CC=CC=C3C(C4=CC=CC=C4)=O
Molekylvikt (g/mol) 495.57
Formel vikt 495.57
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism