Läs mer
GW274150, MedChemExpress
Beskrivning
GW274150 is a potent, selective, orally active and NADPH-dependent inhibitor of human inducible nitric oxide synthase (iNOS) (IC50=2.19 μM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GW274150 |
| CAS | 210354-22-6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C8H17N3O2S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 62 mg/mL (282.72 mM) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| LEDER | N[C@@H](CCSCCNC(C)=N)C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.3 |
| Formel vikt | 219.3 |
| Visa mer |