Läs mer
GW284543, MedChemExpress
Produktkod. 16465596
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16465596 100 mg -
16444798 10 mg 10mg
16411067 50 mg -
16407547 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16465596 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY114189
MedChemExpress GW284543 (UNC10225170) is a selective MEK5 inhibitor. GW284543 (UNC10225170) reduces pERK5, and decreases endogenous MYC protein.
GW284543 (UNC10225170) is a selective MEK5 inhibitor. GW284543 (UNC10225170) reduces pERK5, and decreases endogenous MYC protein.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GW284543
CAS 790186-68-4
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H20N2O3
Kvantitet 100 mg
Synonym UNC10225170
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (335.64 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=CC2=C(NC3=CC(OC4=CC=CC=C4)=CC=C3)C=CN=C2C=C1OC
Molekylvikt (g/mol) 372.42
Formel vikt 372.42
Procent renhet 99.92%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation