missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GW311616 hydrochloride, MedChemExpress

Produktkod. 16469437
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16469437 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16469437 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15891A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress GW-311616 is a potent, orally bioavailable, long duration and selective human neutrophil elastase (HNE) inhibitor with IC50 value of 22 nM and Ki value of 0.31 nM.

GW-311616 is a potent, orally bioavailable, long duration and selective human neutrophil elastase (HNE) inhibitor with IC50 value of 22 nM and Ki value of 0.31 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material GW311616 hydrochloride
CAS 197890-44-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H32ClN3O4S
Kvantitet 5 mg
Synonym GW311616A
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (230.42 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 100 mg/mL (230.42 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1[C@@H](C(C)C)[C@@](N(C(/C=C/CN2CCCCC2)=O)CC3)([H])[C@]3([H])N1S(=O)(C)=O.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 433.99
Formel vikt 433.99
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.