Läs mer
GW311616, MedChemExpress
Produktkod. 16459437
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16459437 5 mg -
16496976 100 mg 100mg
16422967 50 mg -
16416908 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16459437 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15891
MedChemExpress GW-311616 is a potent, orally bioavailable, long duration and selective human neutrophil elastase (HNE) inhibitor with IC50 value of 22 nM and Ki value of 0.31 nM.
GW-311616 is a potent, orally bioavailable, long duration and selective human neutrophil elastase (HNE) inhibitor with IC50 value of 22 nM and Ki value of 0.31 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GW311616
CAS 198062-54-3
Färg Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H31N3O4S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 66.67 mg/mL (167.71 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1[C@@H](C(C)C)[C@@](N(C(/C=C/CN2CCCCC2)=O)CC3)([H])[C@]3([H])N1S(=O)(C)=O
Molekylvikt (g/mol) 397.53
Formel vikt 397.53
Procent renhet 99.3%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation