Läs mer
Thermo Scientific™ GW3965 hydroklorid, 95 %
Produktkod. 17180636 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
17180636 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 17180636 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 468011000
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GW3965 hydroklorid
CAS 405911-17-3
Synonym 3-[3-[N-(2-klor-3-trifluormetylbensyl)-(2,2-difenyletyl)amino]propyloxi]fenylättiksyrahydroklorid
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C33H31ClF3N03. HCl
Formel vikt 618.52
Fysisk form Fast
Produkttyp Reagens
Renhet 95%