Läs mer
GW3965 hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16484078
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16484078 10 mg -
16430437 50 mg -
16415056 100 mg -
16406787 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16484078 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10627A
 Begränsad artikel
MedChemExpress GW3965 hydrochloride is a potent and selective liver X receptor (LXR) agonist with EC50s of 190 nM and 30 nM for hLXRα and hLXRβ, respectively.
GW3965 hydrochloride is a potent and selective liver X receptor (LXR) agonist with EC50s of 190 nM and 30 nM for hLXRα and hLXRβ, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GW3965 hydrochloride
CAS 405911-17-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C33H32Cl2F3NO3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (161.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
LEDER ClC1=C(C(F)(F)F)C=CC=C1CN(CC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)CCCOC4=CC(CC(O)=O)=CC=C4.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 618.51
Formel vikt 618.51
Procent renhet 98.13%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation