Läs mer
GW4869, MedChemExpress
Beskrivning
GW4869 is a noncompetitive neutral sphingomyelinase (N-SMase) inhibitor with an IC50 of 1 μM. GW4869 is an inhibitor of exosome biogenesis/release.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GW4869 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 6823-69-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H30Cl2N6O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 0.1 mg/mL (0.17 mM; Need ultrasonic) ∣0.1 M HCL : < 1 mg/mL (ultrasonic;adjust pH to 2 with HCl) (insoluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=C(C2=NCCN2)C=C1)/C=C/C3=CC=C(/C=C/C(NC4=CC=C(C5=NCCN5)C=C4)=O)C=C3.[H]Cl.[H]Cl |
| Visa mer |