Läs mer
GW6471, MedChemExpress
Produktkod. 16499057
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16499057 5 mg -
16456746 100 mg 100mg
16442577 50 mg -
16416478 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16499057 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15372
MedChemExpress GW6471 is a potent PPARα antagonist.
GW6471 is a potent PPARα antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GW6471
CAS 880635-03-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C35H36F3N3O4
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (201.72 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCC(NC[C@@H](N/C(C)=C\C(C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)=O)CC2=CC=C(OCCC3=C(C)OC(C4=CC=CC=C4)=N3)C=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 619.67
Formel vikt 619.67
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death