Läs mer
GW7604, MedChemExpress
Produktkod. 16457617
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16457617 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 16457617 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY117153
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress GW7604 is an antiestrogen. GW7604 is the metabolite of GW5638, which is a high affinity estrogen receptor (ER) antagonist.
GW7604 is an antiestrogen. GW7604 is the metabolite of GW5638, which is a high affinity estrogen receptor (ER) antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GW7604
CAS 195611-82-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H22O3
Kvantitet 5 mg
LEDER O=C(O)/C=C/C1=CC=C(/C(C2=CC=C(O)C=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/CC)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 370.44
Formel vikt 370.44
Procent renhet 95.73%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death