Läs mer
GW7647, MedChemExpress
Produktkod. 16498527
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16498527 5 mg 5mg
16475888 10 mg -
16472037 50 mg -
16466346 100 mg -
16433396 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16498527 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13861
MedChemExpress GW7647 is a potent PPARα agonist, with EC50s of 6 nM, 1.1 μM, and 6.2 μM for human PPARα, PPARγ and PPARδ, respectively.
GW7647 is a potent PPARα agonist, with EC50s of 6 nM, 1.1 μM, and 6.2 μM for human PPARα, PPARγ and PPARδ, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GW7647
Fysisk form Solid
CAS 265129-71-3
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H46N2O3S
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 60 mg/mL (119.34 mM)
LEDER CC(C)(SC1=CC=C(CCN(C(NC2CCCCC2)=O)CCCCC3CCCCC3)C=C1)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 502.75
Formel vikt 502.75
Procent renhet 98.0%