Läs mer
GW791343 dihydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16442647
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16442647 50 mg
16419137 5 mg
16416558 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16442647 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15469
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress GW791343 dihydrochloride is a P2X7 allosteric modulator; exhibits species-specific activity and acts as a negative allosteric modulator of human P2X7 (pIC50 = 6.9 - 7.2).
GW791343 dihydrochloride is a P2X7 allosteric modulator
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GW791343 dihydrochloride
CAS 1019779-04-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H26Cl2F2N4O
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (223.54 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (44.71 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=CC(CN2CCNCC2)=CC=C1C)CNC3=CC=C(F)C(F)=C3.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 447.35
Formel vikt 447.35
Procent renhet 98.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation