Läs mer
GW806742X, MedChemExpress
Beskrivning
GW806742X, an ATP mimetic and a potent MLKL (Mixed Lineage Kinase Domain-Like protein) inhibitor, binds the MLKL pseudokinase domain with a Kd of 9.3 μM. GW806742X has activity against VEGFR2 (IC50=2 nM). GW806742X retards MLKL membrane translocation and inhibits necroptosis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GW806742X |
| CAS | 579515-63-2 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H22F3N7O4S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (174.35 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(C1=CC=CC(NC2=NC=CC(N(C)C3=CC=C(NC(NC4=CC=C(OC(F)(F)F)C=C4)=O)C=C3)=N2)=C1)(N)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 573.55 |
| Formel vikt | 573.55 |
| Visa mer |