Läs mer
GW842166X, MedChemExpress
Beskrivning
GW842166X is a potent and selective cannabinoid receptor 2 (CB2) agonist with IC50 values of 63 and 91 nM for human and rat CB2, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GW842166X |
| CAS | 666260-75-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H17Cl2F3N4O2 |
| Kvantitet | 2 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (185.42 mM) |
| LEDER | ClC1=CC(Cl)=C(NC2=NC=C(C(NCC3CCOCC3)=O)C(C(F)(F)F)=N2)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 449.25 |
| Formel vikt | 449.25 |
| Visa mer |