Läs mer
GW9662, MedChemExpress
Produktkod. 16497078
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16497078 10 mg -
16493526 25 mg -
16449627 5 mg -
16447126 100 mg -
16443127 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16497078 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16578
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
MedChemExpress GW9662 is a potent and selective PPARγ antagonist with an IC50 of 3.3 nM, showing 10 and 1000-fold selectivity over PPARα and PPARδ, respectively.
GW9662 is a potent and selective PPARγ antagonist with an IC50 of 3.3 nM, showing 10 and 1000-fold selectivity over PPARα and PPARδ, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GW9662
Fysisk form Solid
CAS 22978-25-2
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H9ClN2O3
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (361.43 mM)
LEDER O=C(NC1=CC=CC=C1)C2=CC([N+]([O-])=O)=CC=C2Cl
Molekylvikt (g/mol) 276.68
Formel vikt 276.68
Procent renhet 99.83%