Läs mer
GYKI 53655 hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16493808
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16493808 10 mg
16470187 50 mg
16456537 5 mg
16404866 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16493808 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103228
MedChemExpress GYKI 53655 (LY300168) hydrochloride is an α-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid (AMPA) antagonist.
GYKI 53655 (LY300168) hydrochloride is an α-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid (AMPA) antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GYKI 53655 hydrochloride
CAS 143692-48-2
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H21ClN4O3
Kvantitet 10 mg
Synonym LY300168 hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 160 mg/mL (411.47 mM) ∣H2O : 8 mg/mL (20.57 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(N1N=C(C2=CC=C(N)C=C2)C3=CC(OCO4)=C4C=C3CC1C)NC.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 388.85
Formel vikt 388.85
Procent renhet 98.11%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation