missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Gynostemma Extract, MedChemExpress
Beskrivning
Gynostemma Extract (Ginsenoside C-Mx1) is a natural product.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gynostemma Extract |
| CAS | 80321-63-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C47H80O17 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Ginsenoside C-Mx1 Gynosaponin I Gypenoside IX |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (27.26 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@@H]2C(C)(C)[C@@](CC[C@]3(C)[C@]4([H])C[C@@H](O)[C@@]5([H])[C@@]3(C)CC[C@@H]5[C@](O[C@@H]6O[C@H](CO[C@@H]7OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)(C)CC/C=C(C)\C)([H])[C@]4(C)CC2)[C@@H]1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 917.13 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?