Läs mer
Invitrogen™ GYPB Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17229603 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
17229603 100 μL
1 options
Produktkod. 17229603 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA5117102
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
Positive Samples: Human serum Immunogen sequence: MYGKIIFVLL LSEIVSISAL STTEVAMHTS TSSSVTKSYI SSQTNGETGQ LVHRFTVPAP VVIILIILCV MAGIIGTILL ISYTIRRLIK A.
This protein is a minor sialoglycoprotein in erythrocyte membranes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen GYPB
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1.64 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
Gen GYPB
Genaccessionsnr. P06028
Gene Alias CD235b; glycophorin B (MNS blood group); glycophorin B/glycophorin A fusion protein; glycophorin Hop; glycophorin-B; GPB; GYP; GYPB; GYPB/GYPA fusion; hybrid glycophorin Kip; MNS; PAS-3; Sialoglycoprotein delta; SS; Ss blood group; SS-active sialoglycoprotein
Gensymboler GYPB
Värd art Rabbit
Immunogen Synthetic peptide.
Reningsmetod Affinity chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2994
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG