missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Gypenoside XVII, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gypenoside XVII |
| CAS | 80321-69-3 |
| Molekylformel | C48H82O18 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (3β,12β)-3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-12-hydroxydammar-24-en-20-yl 6-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside, β-D-Glucopyranoside-dammarane Deriv., 3-O-Glucosylgypenoside LXXV, Ginsenoside Gyp17, Gynosaponin S, GypXVII |
| InChI formel | InChI=1S/C48H82O18/c1-22(2)10-9-14-48(8,66-43-40(60)37(57)34(54)27(64-43)21-61-41-38(58)35(55)32(52)25(19-49)62-41)23-11-16-47(7)31(23)24(51)18-29-45(5)15-13-30(44(3,4)28(45)12-17-46(29,47)6)65-42-39(59)36(56)33(53)26(20-50)63-42/h10,23-43,49-60H,9,11-21H2,1-8H3/t23-,24+,25+,26+,27+,28-,29+,30-,31-,32+,33+,34+,35-,36-,37-,38+,39+,40+,41+,42-,43-,45-,46+,47+,48-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=CCC[C@](C)(O[C@@H]1O[C@H](CO[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]5[C@@]6(C)CC[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)C(C)(C)[C@@H]6CC[C@@]45C)C |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[(2S)-2-[(3S,5R,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-12-hydroxy-4,4,8,10,14-pentamethyl-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-6-methylhept-5-en-2-yl]oxyoxan-2-yl]methoxy]oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 947.15 |
| Formel vikt | 946.5501 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?