Läs mer
Gypsogenin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gypsogenin |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H46O4/c1-25(2)13-15-30(24(33)34)16-14-28(5)19(20(30)17-25)7-8-22-26(3)11-10-23(32)27(4,18-31)21(26)9-12-29(22,28)6/h7,18,20-23,32H,8-17H2,1-6H3,(H,33,34)/t20-,21+,22+,23-,26-,27-,28+,29+,30-/m0/s1 |
| Formel vikt | 470.3396 |