Läs mer
Gyromitrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gyromitrin |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O/c1-3-5-6(2)4-7/h3-4H,1-2H3/b5-3+ |
| Formel vikt | 100.0637 |
| Procent renhet | >95% |