Läs mer
H-1152 dihydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16459317
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16459317 5 mg -
16456768 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16459317 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15720A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress H-1152 dihydrochloride is a membrane-permeable and selective ROCK inhibitor, with a Ki value of 1.6 nM, and an IC50 value of 12 nM for ROCK2.
H-1152 dihydrochloride is a membrane-permeable and selective ROCK inhibitor, with a Ki value of 1.6 nM, and an IC50 value of 12 nM for ROCK2.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material H-1152 dihydrochloride
CAS 871543-07-6
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H23Cl2N3O2S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (127.44 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 35.71 mg/mL (91.02 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=CN=CC2=C1C(S(=O)(N3[C@@H](C)CNCCC3)=O)=CC=C2.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 392.34
Formel vikt 392.34
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation