Läs mer
Tocris Bioscience™ H 1152 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001317
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30001317 1 mg
1 options
Produktkod. 30001317 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2414/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3490.00 SEK
    3299.10 SEK / 1mg
    Save 190.90 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Selective Rho-kinase (ROCK) inhibitor
Rho-kinase (ROCK) inhibitor that displays high selectivity over other protein kinases (IC50 values are 0.012, 0.180, 0.360, 0.745, 3.03, 5.68 and 28.3 μM for ROCKII, CAMKII, PKG, Aurora A, PKA, PKC and MLCK respectively). Inhibits sulprostone-induced contractions in guinea pig aorta (IC50 = 190 nM) and displays proerectile effects in rats.
Glycyl Derivative also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material H 1152 dihydrochloride
CAS 871543-07-6
Kvantitet 1 mg
Molekylformel C16H23Cl2N3O2S
Formel vikt 392.34
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 392.339