Läs mer
H-1152 dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30403999
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30403999 5 mg
30389108 10 mg
30402332 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30403999 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH0115205MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 871543-07-6
Molekylformel C16 H21 N3 O2 S . 2 Cl H
Molekylvikt (g/mol) 392.34
Synonym H 1152 dihydrochloride
IUPAC-namn 4-metyl-5-[[(2S)-2-metyl-1,4-diazepan-1-yl]sulfonyl]isokinolin; Dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.C[C@H]1CNCCCN1S(=O)(=O)c2cccc3cncc(C)c23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material H-1152, Dihydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H21N3O2S.2ClH/c1-12-9-18-11-14-5-3-6-15(16(12)14)22(20,21)19-8-4-7-17-10-13(19)2;;/h3,5-6,9,11,13,17H,4,7-8,10H2,1-2H3;2*1H/t13-;;/m0../s1
Formel vikt 391.0888
Procent renhet >95%