Läs mer
H-1152 Glycyl Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | H-1152 Glycyl, Dihydrochloride |
| CAS | 913844-45-8 |
| Molekylformel | C18 H24 N4 O3 S . 2 Cl H |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Glycyl-H-1152 dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N4O3S.2ClH/c1-13-10-20-11-15-5-3-6-16(18(13)15)26(24,25)22-8-4-7-21(12-14(22)2)17(23)9-19;;/h3,5-6,10-11,14H,4,7-9,12,19H2,1-2H3;2*1H/t14-;;/m0../s1 |
| LEDER | Cl.Cl.C[C@H]1CN(CCCN1S(=O)(=O)c2cccc3cncc(C)c23)C(=O)CN |
| IUPAC-namn | 2-amino-1-[(3S)-3-methyl-4-(4-methylisoquinolin-5-yl)sulfonyl-1,4-diazepan-1-yl]ethanone;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 449.4 |
| Formel vikt | 448.1103 |