Läs mer
Thermo Scientific™ H-12000 blodbearbetningsrotor med svängande skopa
Produktkod. 12161710 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
12 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
12161710 12 x 500 ml Varje
1 options
Produktkod. 12161710 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 77050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263296.22 SEK
    243993.78 SEK / Paket med 1
    Save 19302.44 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
I lager
Uppnå olika kapaciteter med adaptrar från 300 ml till 2 000 ml genom att använda Thermo Scientific™ H-12000 blodbearbetningsrotor med svängande skopa.
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ RC12BP låghastighetscentrifuger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning H-12000 blodbearbetningsrotor med svängande skopa
Material Rotorkropp i rostfritt stål, aluminiumskopa
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 12 x 500 ml
Max. RCF 7,340 x g
Max. Hastighet 4,700 rpm
Radie (metrisk) 297.2 mm
Radie (metrisk) Min. 146.3 mm
K-faktor 8117
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall RC 12-serien centrifuger med stor kapacitet
Vinkel 90°
Min. RCF 3,610 x g