Läs mer
IKA™ H 135,10 Fyrkantig bärare utan handtag
Produktkod. 15338807 Handla allt IKA Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
För användning med (utrustning):
Olika omrörare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15338807
Brand: IKA™ 0025000832
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fyrkantig, ihålig, anodiserad aluminiumbärare lämplig för en mängd olika omrörarplattor.
  • Ihålig, anodiserad aluminiumkonstruktion
  • Fyrkantig form
  • Temperaturbeständig
  • Lämplig för användning med en mängd olika omrörare:
    • IKA Plåt (RCT Digital)
    • C-MAG HS 7 Styrning
    • RCT 5 Digital
    • RET Styr-visk
    • RET Control-visc, Vit
    • RH Basic
    • RH Basic, Vit
    • RH Digital
    • RH Digital, Vit
    • RCT Basic
    • RET Basic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Olika omrörare
Form Fyrkantig
Temperatur (metrisk) 300 °C