Läs mer
IKA™ H 29 Oljebadfäste
Produktkod. 10797494 Handla allt IKA Produkter
Längd (metrisk):
81 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10797494
Brand: IKA™ 0002829400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Oljebadsfästet H 29 kan användas som oljebad tillsammans med och IKAMAG™ magnetomrörare med uppvärmning, eller med en IKATHERM™ värmeplatta med en diameter på 135 mm.
  • Positioneringskanten förhindrar glidning på värmeplattan
  • Säkerhetsgrepp skyddar mot brännskador på badtillbehör
  • Tillverkad av aluminium för att säkerställa god värmeöverföring och snabb uppvärmning av tempereringsmediet
  • Lätt att rengöra
  • Badkartillbehör bör endast användas ett oljebad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 33,8 oz.
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Beskrivning Badfäste
För användning med (utrustning) Magnetomrörare eller värmeplatta med dia. 135 mm
Höjd (engelska) 4,1 tum
Höjd (metrisk) 105 mm
Håller 1 L (endast olja)
Längd (engelska) 3,2 tum.
Längd (metrisk) 81 mm
Modell H 29
Form Ihålig cylindrisk botten
Temperatur (metrisk) 5 °C till 40 °C
Typ Oljebadfäste
Bredd (engelska) 11,8 tum
Bredd (metrisk) 300 mm
Material Aluminium