Läs mer
H-7 dihydroklorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474239
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
15474239 10 mg 10mg
15484239 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15474239 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61697.MA
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 108930-17-2 | Molekylformel: C14H19Cl2N3O2S | Molekylvikt: 364,285 g/mol
Proteinkinashämmare. Hemmar cyklisk nukleotidberoende proteinkinas (PKA) och proteinkinas C
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
  • Proteinkinashämmare
  • Hemmar cyklisk nukleotidberoende proteinkinas (PKA) och proteinkinas C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108930-17-2
Molekylformel C14H19Cl2N3O2S
Molekylvikt (g/mol) 364.285
MDL-nummer MFCD00036961
InChI-nyckel OARGPFMFRLLKPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym h-7 dihydrochloride, h-7, dihydrochloride, 1-5-isoquinolinylsulfonyl-2-methylpiperazine dihydrochloride, 1-5-isoquinolinesulfonyl-2-methylpiperazine dihydrochloride, 1-5-isoquinolinesulfonyl-2-methylpiperazine, 2hcl, 1-5-isoquinoline-sulfonyl-2-methylpiperazine, 5-2-methylpiperazin-1-ylsulfonyl isoquinoline dihydrochloride, isoquinoline-5-sulfonic 2-methyl-1-piperazide dihydrochloride, 1-5-isoquinolylsulfonyl-2-methylpiperazine, chloride, chloride, 1-5-isoquinolinesulfonyl-2-methyl-piperazine dihydrochloride
PubChem CID 73332
ChEBI CHEBI:82739
IUPAC-namn 5-(2-metylpiperazin-1-yl)sulfonylisokinolin;dihydroklorid
LEDER CC1CNCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC3=C2C=CN=C3.Cl.Cl
Spezifikation
Kemiskt namn eller material H-7 dihydrochloride
Smältpunkt 191 °C till 193 °C
Färg Vitt
Kvantitet 10 mg
Beilstein 5840763
Formel vikt 364.29
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.