missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
H-Ala-onp Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | H-Ala-onp Hydrochloride |
| CAS | 17463-53-5 |
| Molekylformel | C9H10N2O4 . HCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O4.ClH/c1-6(10)9(12)15-8-4-2-7(3-5-8)11(13)14;/h2-6H,10H2,1H3;1H/t6-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.C[C@H](N)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (4-nitrophenyl) (2S)-2-aminopropanoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.64 |
| Formel vikt | 246.0407 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?