missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
H-Ala-val-oh, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | H-Ala-val-oh |
| CAS | 3303-45-5 |
| Molekylformel | C8H16N2O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-L-Alanyl-L-valine, L-Alanyl-L-valine, 36: PN: WO2014102101 SEQID: 336 claimed Protein, 36: PN: WO2014102104 SEQID: 135 Claimed Protein |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2O3/c1-4(2)6(8(12)13)10-7(11)5(3)9/h4-6H,9H2,1-3H3,(H,10,11)(H,12,13)/t5-,6-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](C)N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[[(2S)-2-aminopropanoyl]amino]-3-methylbutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.22 |
| Formel vikt | 188.1161 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?