Läs mer
H-Arg-4MβNA, MedChemExpress
Produktkod. 16470967
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16470967 50 mg
16464678 10 mg
16423196 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16470967 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112688
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress H-Arg-4MβNA is a substrate for cathepsin H, used for the detection of enzyme activity in gel electrophoresis.
H-Arg-4MβNA is a substrate for cathepsin H, used for the detection of enzyme activity in gel electrophoresis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material H-Arg-4MβNA
CAS 60285-94-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H23N5O2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation H2O : ≥ 125 mg/mL (379.48 mM)
LEDER COC1=CC(NC([C@@H](N)CCCNC(N)=N)=O)=CC2=CC=CC=C12
Molekylvikt (g/mol) 329.4
Formel vikt 329.4
Procent renhet 99.86%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid