Läs mer
H-Asp-Leu-OH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | H-Asp-Leu-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18N2O5/c1-5(2)3-7(10(16)17)12-9(15)6(11)4-8(13)14/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3,(H,12,15)(H,13,14)(H,16,17)/t6-,7-/m0/s1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 246.1216 |
| Frakt skick | Room Temperature |